Tlačiť
Síran olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lead sulphate
10730.09 10730.18
10730.09EA 102.29 EUR
10730.09 10730.18
Síran olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Síran olovnatý
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Crystalline Density: 6.2 Melting Point: 1170° Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
Vzorec: O₄PbS
Mw: 303.26
Teplota tavenia: 1170 °C
Hustota: 6.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011166
Číslo CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5420