Tlačiť
Síran olovnatý 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
387271000 387275000
ACRO387271000EA 48.54 EUR
ACRO387271000 ACRO387275000
Síran olovnatý 99%
Síran olovnatý
Vzorec: O₄PbS
Teplota tavenia: 1170 °C
Hustota: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011166
Číslo CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05444
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)