Síran olovnatý 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
387271000
387275000
ACRO387271000EA
48.54
EUR
ACRO387271000
ACRO387275000
Síran olovnatý 99%
Síran olovnatý
Vzorec:
O₄PbS Teplota tavenia: 1170 °C Hustota: 6,0631 g/cm³ (18 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011166 Číslo CAS: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05444 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Identification | Confirmed |
Elemental Analysis | ≥98.5 % (AES) |