Tlačiť
Tin(II) sulphide ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14051.06 14051.14
14051.06EA 196.95 EUR
14051.06 14051.14
Tin(II) sulphide ≥99.5%
Tin(II) sulphide
Purity: 99.5% CAS No.: 1314-95-0 Molecular Formula: SnS Formula Weight: 150.75 Physical Form: -4 Mesh Density: 5.08 Appearance: Grey to black Melting Point: 882° Solubility: Soluble in conc. HCl, hot conc. H2SO4 Merck Reference: 14,8791 MDL No.: MFCD00011245
Polymerization catalyst
Vzorec: SSn
Teplota tavenia: 882 °C
Hustota: 5,08
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011245
Číslo CAS: 1314-95-0
EINECS: 215-248-7
Merck Index: 14,8791