Tin(II) sulphide ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 1314-95-0
Molecular Formula: SnS
Formula Weight: 150.75
Physical Form: -4 Mesh
Density: 5.08
Appearance: Grey to black
Melting Point: 882°
Solubility: Soluble in conc. HCl, hot conc. H2SO4
Merck Reference: 14,8791
MDL No.: MFCD00011245
Polymerization catalyst
Vzorec:
SSn Teplota tavenia: 882 °C Hustota: 5,08 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011245 Číslo CAS: 1314-95-0 EINECS: 215-248-7 Merck Index: 14,8791 |