Tlačiť
Sulfid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lead sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
372595-100G 372595-25G
SIAL372595-100GEA 405.13 EUR
SIAL372595-100G SIAL372595-25G
Sulfid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Sulfid olovnatý
Vzorec: ̍PbS
Mw: 239.27
Teplota varu: 1344
Teplota tavenia: 1114
Hustota: 7.5 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016280
Číslo CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05445