Sulfid olovnatý (≥82% Pb)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead sulphide
A10268.36
A10268.0E
A10268.36EA
64.58
EUR
A10268.36
A10268.0E
Sulfid olovnatý (≥82% Pb)
Sulfid olovnatý
CAS No.: 1314-87-0
Molecular Formula: PbS
Formula Weight: 239.25
Refractive Index: 3.921
Odour: Odourless
Melting Point: 1114°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016280
Vzorec:
PbS Mw: 239.27 Teplota varu: 1344 Teplota tavenia: 1114 Hustota: 7.5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016280 Číslo CAS: 1314-87-0 EINECS: 215-246-6 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5421 |