Sulfid olovnatý ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead sulphide
45462.09
45462.04
45462.09EA
401.93
EUR
45462.09
45462.04
Sulfid olovnatý ≥99.995% (metals basis)
Sulfid olovnatý
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-87-0
Molecular Formula: PbS
Formula Weight: 239.25
Physical Form: Lump
Density: 7.5
Refractive Index: 3.921
Odour: Odourless
Melting Point: 1114°
Merck Reference: 14,5421
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016280
Vzorec:
̍PbS Mw: 239.27 Teplota varu: 1344 Teplota tavenia: 1114 Hustota: 7.5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016280 Číslo CAS: 1314-87-0 EINECS: 215-246-6 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5421 |