Tlačiť
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
86578-1L 86578-250ML
SIAL86578-1LEA 125.95 EUR
SIAL86578-1L SIAL86578-250ML
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Teplota varu: 168 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85,5 °C
Hustota: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009062
Číslo CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
OSN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882