Tlačiť
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
131903-2.5L 131903-250ML 131903-25ML 131903-500ML 131903-1L
SIAL131903-2.5LEA 257.12 EUR
SIAL131903-2.5L SIAL131903-250ML SIAL131903-25ML SIAL131903-500ML SIAL131903-1L
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Teplota varu: 168 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85,5 °C
Hustota: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009062
Číslo CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
OSN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882