Tlačiť
Tetraethoxysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Tetraethoxysilane
24004.290EA 102.14 EUR
24004.290 24004.360
Tetraethoxysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Mw: 208.33
Teplota varu: 168
Teplota tavenia: –85,5 °C
Hustota: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009062
Číslo CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
OSN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %