Tlačiť
Tetraethoxysilan ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetraethoxysilane
40251.22 40251.A3
40251.22EA 73 EUR
40251.22 40251.A3
Tetraethoxysilan ≥99.9%
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Purity: 99.9% CAS No.: 78-10-4 Molecular Formula: C8H20O4Si Formula Weight: 208.33 Flash Point: 46°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.934 Refractive Index: 1.3820 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 168° Beilstein Reference: 1422225 Merck Reference: 14,3851 UN No.: 1292 MDL No.: MFCD00009062
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Teplota varu: 168 °C
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,934
Teplota vzplanutia: 46 °C (116 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009062
Číslo CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
OSN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3851