Tetraethoxysilan ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.999+%
CAS No.: 78-10-4
Molecular Formula: C8H20O4Si
Formula Weight: 208.33
Flash Point: 46°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.934
Refractive Index: 1.3820
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1422225
Merck Reference: 14,3851
UN No.: 1292
MDL No.: MFCD00009062
Vzorec:
Si(OC₂H₅)₄ Teplota varu: 168 °C Teplota tavenia: –85 °C Hustota: 0,934 Teplota vzplanutia: 46 °C (116 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009062 Číslo CAS: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 OSN: 1292 ADR: 3,III Merck Index: 14,3851 |