Tlačiť
Tetraethoxysilan 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 119.53 EUR
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraethoxysilan 98%
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Teplota varu: 166…169 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –77 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009062
Číslo CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
OSN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA