Germanium(IV) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 21154-48-3
Molecular Formula: C12H28GeO4
Formula Weight: 308.94
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.414
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 109°/30mm
MDL No.: MFCD00015339
Vzorec:
C₁₂H₂₈GeO₄ Teplota varu: 109 °C (30 mmHg) Hustota: 1,025 Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015339 Číslo CAS: 21154-48-3 |