Tlačiť
Germanium(IV) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
42673.03 42673.06 42673.14
42673.03EA 95.47 EUR
42673.03 42673.06 42673.14
Germanium(IV) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Germanium(IV) isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 21154-48-3 Molecular Formula: C12H28GeO4 Formula Weight: 308.94 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.025 Refractive Index: 1.414 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Alcohol-like Boiling Point: 109°/30mm MDL No.: MFCD00015339
Vzorec: C₁₂H₂₈GeO₄
Teplota varu: 109 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,025
Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015339
Číslo CAS: 21154-48-3