Tlačiť
Oxid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
549657-25G 549657-5G
SIAL549657-25GEA 382.94 EUR
SIAL549657-25G SIAL549657-5G
Oxid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
Mw: 150.71
Teplota varu: ∼2500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1624.85
Hustota: 6.95 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011244
Číslo CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778