Tlačiť
Oxid ciničitý 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
223681000 223685000
ACRO223681000EA 91.46 EUR
ACRO223681000 ACRO223685000
Oxid ciničitý 99.9% (trace metals basis)
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
Teplota varu: ∼2500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1624,85 °C
Hustota: 6,95 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00011244
Číslo CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %