Tlačiť
Oxid cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244643-100G 244643-500G
SIAL244643-100GEA 120.97 EUR
SIAL244643-100G SIAL244643-500G
Oxid cínatý, Sigma-Aldrich®
Oxid cínatý
Vzorec: OSn
Mw: 134.71
Teplota varu: 1425
Teplota tavenia: 1040
Hustota: 6.45 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011243
Číslo CAS: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944