Tlačiť
Oxid cínatý ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
A17889.22 A17889.0E A17889.36
A17889.22EA 49.67 EUR
A17889.22 A17889.0E A17889.36
Oxid cínatý ≥99%
Oxid cínatý
Purity: 99% CAS No.: 21651-19-4 Molecular Formula: OSn Formula Weight: 134.69 Odour: Odourless Melting Point: 1080° dec. MDL No.: MFCD00011243
Vzorec: OSn
Mw: 134.71
Teplota varu: 1425
Teplota tavenia: 1080 °C (rozkl.)
Hustota: 6.45
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011243
Číslo CAS: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944