Silicon(IV) oxide, amorphous ≥99.9% (metals basis), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: 80nm APS Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Vzorec:
SiO₂ Teplota varu: 2230 °C Teplota tavenia: 1710 °C Hustota: 2,4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |