Tlačiť
Silikagel, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
637246-250G 637246-500G 637246-50G
SIAL637246-250GEA 1048.54 EUR
SIAL637246-250G SIAL637246-500G SIAL637246-50G
Silikagel, Sigma-Aldrich®
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1719 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493