Tlačiť
Silikagel ≥99.0% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
89709.A1 89709.A7 89709.30
89709.A1EA 327.72 EUR
89709.A1 89709.A7 89709.30
Silikagel ≥99.0% (metals basis)
Silicon dioxide
Purity: 99.5% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh Fused Amorphous Powder, S.A. 5m2/g Density: 2.2 pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: 1710 °C
Hustota: 2,2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493