Silicon(II) oxide ≥99.8% (metals basis), Optical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 10097-28-6
Molecular Formula: OSi
Formula Weight: 44.09
Physical Form: -325 Mesh Powder (typically 10 micron or less)
Density: 2.13
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
SiO Teplota varu: 1880 °C Teplota tavenia: >1702 °C Hustota: 2,13 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151536 Číslo CAS: 10097-28-6 EINECS: 233-232-8 Merck Index: 14,8496 |