Oxid germaničitý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Germanium dioxide
36382.04
36382.09
36382.18
36382.04EA
123.95
EUR
36382.04
36382.09
36382.18
Oxid germaničitý ≥99.99% (metals basis)
Oxid germaničitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass
Vzorec:
GeO₂ Teplota tavenia: 1086 °C Hustota: 6,239 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011030 Číslo CAS: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 14,4409 |