Tlačiť
Oxid germaničitý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Germanium dioxide
36382.04 36382.09 36382.18
36382.04EA 123.95 EUR
36382.04 36382.09 36382.18
Oxid germaničitý ≥99.99% (metals basis)
Oxid germaničitý
Purity: 99.99% CAS No.: 1310-53-8 Molecular Formula: GeO2 Formula Weight: 104.59 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 6.239 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1086° Merck Reference: 14,4409 MDL No.: MFCD00011030
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass
Vzorec: GeO₂
Teplota tavenia: 1086 °C
Hustota: 6,239
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011030
Číslo CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 14,4409