Tlačiť
Oxid germaničitý 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Germanium dioxide
190000100 190000500 190002500
ACRO190000100EA 174.09 EUR
ACRO190000100 ACRO190000500 ACRO190002500
Oxid germaničitý 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Oxid germaničitý
Vzorec: GeO₂
Teplota tavenia: 1115 °C
Hustota: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011030
Číslo CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm