Oxid olovičitý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead dioxide
10729.09
10729.18
10729.09EA
245.09
EUR
10729.09
10729.18
Oxid olovičitý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Oxid olovičitý
Purity: 99.995%
CAS No.: 1309-60-0
Molecular Formula: PbO2
Formula Weight: 239.19
Physical Form: Powder
Density: 9.38
Melting Point: 290° dec.
Merck Reference: 14,5407
UN No.: 1872
MDL No.: MFCD00011165
Vzorec:
O₂Pb Teplota tavenia: 290 °C (rozkl.) Hustota: 9,38 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011165 Číslo CAS: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 OSN: 1872 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5407 |