Tlačiť
Oxid olovnato-olovičitý 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Minium, Orange lead
221111000 221115000 221110051
ACRO221111000EA 34.66 EUR
ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
Oxid olovnato-olovičitý 98%
Oxid olovnato-olovičitý
Vzorec: Pb₃O₄
Mw: 685.6
Teplota varu: 2682 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 500 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078491
Číslo CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05449
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm