Oxid olovnatý, yellow ≥99.0% (by complexometric analysis), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead monoxide
15338-250G
15338-1KG
15338-25KG
15338-250GEA
227.44
EUR
15338-250G
15338-1KG
HONC15338-25KG
Oxid olovnatý, yellow ≥99.0% (by complexometric analysis), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Oxid olovnatý
Vzorec:
PbO Teplota varu: 1,470 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: 890 °C Hustota: 9,66 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011164 Číslo CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 OSN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05431 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (complexometric) | 99.0 - 101.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 20 ppm |
Total N | Max. 10 ppm |