Tlačiť
Tin(IV) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
13617.06 13617.14
13617.06EA 311.27 EUR
13617.06 13617.14
Tin(IV) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Tin(IV) iodide
Purity: 99.998% CAS No.: 7790-47-8 Molecular Formula: SnI4 Formula Weight: 626.31 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.46 Refractive Index: 2.106 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: ca 143° Boiling Point: 340° Merck Reference: 14,8777 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00036272
Vzorec: I₄Sn
Teplota varu: 340 °C
Teplota tavenia: ∼ 143 °C
Hustota: 4,46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036272
Číslo CAS: 7790-47-8
EINECS: 232-208-4
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8777