Tin(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tin(II) iodide, Tin diiodide
Ampuled under argon
14476.06
14476.14
14476.06EA
290.41
EUR
14476.06
14476.14
Tin(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Tin(II) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-70-9
Molecular Formula: SnI2
Formula Weight: 372.50
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.28
Melting Point: 320°
Boiling Point: 720° dec.
Merck Reference: 14,8785
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049545
Vzorec:
I₂Sn Mw: 372.52 Teplota varu: 720 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 320 Hustota: 5.28 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049545 Číslo CAS: 10294-70-9 EINECS: 233-667-3 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8785 |