Tetraiodosilane ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged under argon.
Purity: 99.999%
CAS No.: 13465-84-4
Molecular Formula: I4Si
Formula Weight: 535.70
Physical Form: Lump, Packaged under argon
Density: 4.198
Appearance: White
Melting Point: 120°
Boiling Point: 290°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00054041
Vzorec:
I₄Si Teplota varu: 290 °C Teplota tavenia: 120 °C Hustota: 4,198 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054041 Číslo CAS: 13465-84-4 EINECS: 236-706-2 OSN: 2923 ADR: 8,II |