Germanium(II) iodide ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14013.03
14013.06
14013.03EA
301.64
EUR
14013.03
14013.06
Germanium(II) iodide ≥99.99% (metals basis)
Germanium(II) iodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13573-08-5
Molecular Formula: GeI2
Formula Weight: 326.40
Physical Form: -10 Mesh
Density: 5.37
Appearance: Yellow to brown
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00135537
Vzorec:
GeI₂ Teplota tavenia: 460 °C Hustota: 5,37 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00135537 Číslo CAS: 13573-08-5 EINECS: 236-998-1 OSN: 3260 ADR: 8,II |