Tlačiť
Jodid olovnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lead diiodide
44314.06 44314.14 44314.22
44314.06EA 154.22 EUR
44314.06 44314.14 44314.22
Jodid olovnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Jodid olovnatý
Purity: 99.999% CAS No.: 10101-63-0 Molecular Formula: I2Pb Formula Weight: 461.00 Physical Form: -10 Mesh Beads Density: 6.16 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 402° Boiling Point: 954° Merck Reference: 14,5411 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011163
Vzorec: I₂Pb
Mw: 461.01
Teplota varu: 954 °C
Teplota tavenia: 402
Hustota: 6.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011163
Číslo CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5411