Jodid olovnatý ≥99.9985% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.9985%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Vzorec:
I₂Pb Teplota varu: 954 °C Teplota tavenia: 402 °C Hustota: 6,16 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011163 Číslo CAS: 10101-63-0 EINECS: 233-256-9 OSN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5411 |