Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-62-2
Molecular Formula: SnF4
Formula Weight: 194.68
Physical Form: -6 Mesh Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8776
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Vzorec:
SnF₄ Teplota varu: 705 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 705 °C (subl.) Hustota: 4,78 g/cm³ (19 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042541 Číslo CAS: 7783-62-2 EINECS: 232-016-0 OSN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,8776 |