Tlačiť
Tin(II) fluoride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tin difluoride
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 110.55 EUR
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Tin(II) fluoride 99%
Tin(II) fluoride
Vzorec: SnF₂
Mw: 156.71
Teplota varu: 850 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215 °C
Hustota: 4.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042540
Číslo CAS: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
OSN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08940
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)