Tlačiť
Lead(II) fluoride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88282.30 88282.A1
88282.30EA 131.97 EUR
88282.30 88282.A1
Lead(II) fluoride ≥99%
Lead(II) fluoride
Purity: 99% min CAS No.: 7783-46-2 Molecular Formula: PbF2 Formula Weight: 245.20 Physical Form: Powder Density: 8.445 Melting Point: 855° Boiling Point: 1290° Merck Reference: 14,5408 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011162
Vzorec: F₂Pb
Teplota varu: 1290 °C
Teplota tavenia: 855 °C
Hustota: 8,445
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011162
Číslo CAS: 7783-46-2
EINECS: 231-998-8
OSN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5408