Tlačiť
Uhličitan olovnatý bazický ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
11513-50KG 11513-1KG
11513-50KGEA 6218.21 EUR
11513-50KG 11513-1KG
Uhličitan olovnatý bazický ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Uhličitan olovnatý bazický
Vzorec: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Mw: 775.63
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 7.06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078155
Číslo CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay of Pb Min. 77 %
In water soluble matter Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %