Tlačiť
Uhličitan olovnatý ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40119.22 40119.36 40119.57
40119.22EA 97.87 EUR
40119.22 40119.36 40119.57
Uhličitan olovnatý ACS
Uhličitan olovnatý
CAS No.: 598-63-0 Molecular Formula: PbCO3 Formula Weight: 267.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00064631
Vzorec: PbCO₃
Teplota tavenia: 315 °C
Hustota: 6,43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064631
Číslo CAS: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
OSN: 2291
ADR: 6.1,III