Uhličitan olovnatý ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40119.22
40119.36
40119.57
40119.22EA
97.87
EUR
40119.22
40119.36
40119.57
Uhličitan olovnatý ACS
Uhličitan olovnatý
CAS No.: 598-63-0
Molecular Formula: PbCO3
Formula Weight: 267.20
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00064631
Vzorec:
PbCO₃ Teplota tavenia: 315 °C Hustota: 6,43 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064631 Číslo CAS: 598-63-0 EINECS: 209-943-4 OSN: 2291 ADR: 6.1,III |