Tlačiť
Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
208930-250G 208930-2KG
SIAL208930-250GEA 105.09 EUR
SIAL208930-250G SIAL208930-2KG
Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Teplota varu: 114 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011242
Číslo CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
OSN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929