Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
208930-250G
208930-2KG
SIAL208930-250GEA
105.09
EUR
SIAL208930-250G
SIAL208930-2KG
Chlorid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid ciničitý
Vzorec:
Cl₄Sn Teplota varu: 114 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –33 °C Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011242 Číslo CAS: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 OSN: 1827 ADR: 8,II Merck Index: 12,08929 |