Tlačiť
Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
452335-1G 452335-5G
SIAL452335-1GEA 184.92 EUR
SIAL452335-1G SIAL452335-5G
Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 246 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011241
Číslo CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861