Tlačiť
Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
204722-10G 204722-50G
SIAL204722-10GEA 218.21 EUR
SIAL204722-10G SIAL204722-50G
Chlorid cínatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 246 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011241
Číslo CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861