Tlačiť
Chlorid cínatý ∼99%, anhydrous, white crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonymá: Stannous chloride, Tin dichloride
0215015783 0215015790 0215015791 0215015780
ICNA0215015783EA 142.6 EUR
ICNA0215015783 ICNA0215015790 ICNA0215015791 ICNA0215015780
Chlorid cínatý ∼99%, anhydrous, white crystalline powder
Chlorid cínatý
Stannous Chloride is used as a reducing agent, as a reagent in analytical chemistry and as a metal catalyst in organic reactions.
Vzorec: SnCl₂
Mw: 189.62
Teplota varu: 652 °C (lit.)
Teplota tavenia: 246
Hustota: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011241
Číslo CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861