Tlačiť
Dusičnan olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lead dinitrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
203580-10G 203580-50G
SIAL203580-10GEA 185.32 EUR
SIAL203580-10G SIAL203580-50G
Dusičnan olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Teplota tavenia: 450…470 °C
Hustota: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011153
Číslo CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
OSN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432