Oxid olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40753.14
40753.22
40753.36
40753.14EA
119.94
EUR
40753.14
40753.22
40753.36
Oxid olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Oxid olovnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Vzorec:
PbO Teplota varu: 1470 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 886 °C Hustota: 9,53 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011164 Číslo CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5413 |