Oxid olovnatý ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead monoxide
12220.36
12220.A3
12220.36EA
68.99
EUR
12220.36
12220.A3
Oxid olovnatý ≥99.9%
Oxid olovnatý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.53
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Vzorec:
PbO Mw: 223.2 Teplota varu: 1470 Teplota tavenia: 886 °C Hustota: 9.53 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011164 Číslo CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5413 |