Dusičnan olovnatý ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead dinitrate
423850050
423855000
423850025
ACRO423850050EA
42.92
EUR
ACRO423850050
ACRO423855000
ACRO423850025
Dusičnan olovnatý ACS
Dusičnan olovnatý
Vzorec:
Pb(NO₃)₂ Mw: 331.21 Teplota tavenia: 470 °C (rozkl.) Hustota: 4.53 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011153 Číslo CAS: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 OSN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,05432 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |