Tlačiť
Oxid olovnatý 99.7%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lead monoxide
199340010 199340025
ACRO199340010EA 97.87 EUR
ACRO199340010 ACRO199340025
Oxid olovnatý 99.7%
Oxid olovnatý
Vzorec: PbO
Mw: 223.2
Teplota varu: 1470 °C
Teplota tavenia: 886 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011164
Číslo CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05431
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %