Dusičnan olovnatý 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead dinitrate
193320100
193320500
ACRO193320100EA
117.13
EUR
ACRO193320100
ACRO193320500
Dusičnan olovnatý 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan olovnatý
Vzorec:
Pb(NO₃)₂ Mw: 331.21 Teplota tavenia: 470 °C (rozkl.) Hustota: 4.53 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011153 Číslo CAS: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 OSN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,05432 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline solid |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |