Tlačiť
Chlorid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lead dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
268690-1KG 268690-250G 268690-5G
SIAL268690-1KGEA 242.74 EUR
SIAL268690-1KG SIAL268690-250G SIAL268690-5G
Chlorid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid olovnatý
Vzorec: Cl₂Pb
Mw: 278.11
Teplota varu: 950
Teplota tavenia: 496
Hustota: 5.85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011157
Číslo CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05422