Tlačiť
Chlorid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
203572-10G 203572-50G
SIAL203572-10GEA 284.8 EUR
SIAL203572-10G SIAL203572-50G
Chlorid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid olovnatý
Vzorec: Cl₂Pb
Teplota varu: 950 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 496 °C
Hustota: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011157
Číslo CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
OSN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05422