Chlorid olovnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lead dichloride
Ampuled under argon
42841.04
42841.09
42841.18
AB210912.0010
42841.04EA
94.93
EUR
42841.04
42841.09
42841.18
ABCRAB210912.0010
Chlorid olovnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Chlorid olovnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: PbCl2
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 5.85
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Vzorec:
Cl₂Pb Mw: 278.11 Teplota varu: 951 °C Teplota tavenia: 501 °C Hustota: 5.85 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011157 Číslo CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 OSN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5404 |